Changer de vue
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
20 μg | Généralement expédié en 3 semaines (sous 4 à 6 semaines pour les commandes personnalisées). | 219,00 € |
50 μg | Généralement expédié en 3 semaines (sous 4 à 6 semaines pour les commandes personnalisées). | 394,00 € |
A propos de cet article
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
219,00 €
Généralement expédié en 3 semaines (sous 4 à 6 semaines pour les commandes personnalisées).
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderdescription
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCATAAATACAACACACTGTCATGGTACAAAAAAGAAAGATCAACTCAGCTTAGACGGTTTATAGTTCATCAGCCAGAGGTTGGCTTATTCTTTTTTTTAAGGGACGTAGTCTATAACTACATCACAGAAAAAACAACATGTAGGTGTCCCCTTACTCAAGAAAGGCCTTGTGACACTGGAGGTAAGTTTGGAAGAATATGGATCTGTCAACCTGAGGAATTGGGAAAGATGCAAATATGGATCTGTCAACCTGAGGAATTGGGAAAGATGCAAATAGATAAAAACAGAACTATGGTCCAACAGATGTGGTATATTTGGTATGGTGGATTAGATACATCCACAAATTCTTTGCTGCCCATCCTA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... C10orf40(283025)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Que se passe-t-il ?
WGK 1