Merck
Passer à
EMU217841
MISSION® esiRNA
targeting mouse Gcnt7
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
20 μg
Généralement expédié en 3 semaines (sous 4 à 6 semaines pour les commandes personnalisées).
219,00 €
50 μg
Généralement expédié en 3 semaines (sous 4 à 6 semaines pour les commandes personnalisées).
394,00 €
A propos de cet article
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
219,00 €
Généralement expédié en 3 semaines (sous 4 à 6 semaines pour les commandes personnalisées).
​
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AGCGATTTATGCACCTCAGAATGTCTACTGTATCCACAGTGATGAAAATGCCCCAAAGAAGTTTAAGAGTGCCATGCAAACCTTCGTGGACTGTTTTGGAAACATCTTTCTTTCATCAAAGACACAGAAGGTGGCTCATGACAACCTCAGGAGGCTGCAGGCAGAGATTGACTGCATGAGGGACCTGGTCCACTCCCCATTTCAATGGCACTATGTCATGAATCTCTGTGGACAGGAATTCCCTATCAAAACCAACAAAGAAATCATCTATGACATCAGAACCAGGTGGAAGGGTAAAAACATCACGCCTGGGGTGACCCCACCCGCAAACTCCAAACCCAAGACAGGCCAAGGCCCTCCAAAGCCCAGTCCCGATGAAAACAGCTACACAGCTCCAAATACAATTTTCAAACAAAGCCCACCCCACAATCTAACAATTTCCTCTGGAAGTGCTCACTATGCACTTACGAGGAAGTTTGTAGAGTTCGTCCTAACTGATCCCCGTGCAAA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
EHU023491HPA059403HPA052617
description
targeting mouse Gcnt7
description
targeting human GCNT7
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
esiRNA cDNA target sequence
AGCGATTTATGCACCTCAGAATGTCTACTGTATCCACAGTGATGAAAATGCCCCAAAGAAGTTTAAGAGTGCCATGCAAACCTTCGTGGACTGTTTTGGAAACATCTTTCTTTCATCAAAGACACAGAAGGTGGCTCATGACAACCTCAGGAGGCTGCAGGCAGAGATTGACTGCATGAGGGACCTGGTCCACTCCCCATTTCAATGGCACTATGTCATGAATCTCTGTGGACAGGAATTCCCTATCAAAACCAACAAAGAAATCATCTATGACATCAGAACCAGGTGGAAGGGTAAAAACATCACGCCTGGGGTGACCCCACCCGCAAACTCCAAACCCAAGACAGGCCAAGGCCCTCCAAAGCCCAGTCCCGATGAAAACAGCTACACAGCTCCAAATACAATTTTCAAACAAAGCCCACCCCACAATCTAACAATTTCCTCTGGAAGTGCTCACTATGCACTTACGAGGAAGTTTGTAGAGTTCGTCCTAACTGATCCCCGTGCAAA
esiRNA cDNA target sequence
GGCGATTTCTCTTTGGCATATATTATAACTATTCATAAGGAGCTGGCCATGTTTGTGCAGCTTCTCAGAGCTATTTATGTACCTCAAAATGTTTATTGTATTCATGTTGATGAAAAGGCCCCAATGAAGTATAAGACTGCTGTGCAAACCTTGGTTAACTGTTTTGAAAACGTTTTTATTTCCTCCAAGACAGAGAAGGTGGCTTATGCTGGCTTTACAAGACTACAGGCAGATATTAATTGTATGAAAGTTCTAGTGCATTCTAAATTTCAATGGAACTATGTCATCAATCTTTGTGGACAGGATTTTCCCATCAAAACCAACAGAGAAATCATACACTACATCAGAAGCAAATGGAGTGATAAAAATATTACTCCTGGAGTAATCCAACCATTGCACATTAAATCCAAGACAAGTCAAAGTCATCTCGAATTCGTTCCTAAAGGAAGTATCTATGCACCTCCAAATAACAGATTCAAAGACAAACCACCCCAT
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
-
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000074569
Ensembl | mouse accession no.
-
Ensembl | mouse accession no.
-
Ensembl | mouse accession no.
-
Gene Information
mouse ... GCNT7(654821), Gcnt7(654821)
Gene Information
human ... GCNT7(140687)
Gene Information
human ... GCNT7(140687)
Gene Information
human ... GCNT7(140687)
NCBI accession no.
NM_001039560
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable