Merck
AccueilProduitsMicrobiologie industrielleSurveillance de l'environnement et simulation de processus aseptiques
Surveillance de l'environnement et simulation de processus aseptiques
Explorez notre gamme complète de solutions conformes aux BPF pour la surveillance microbienne dans la fabrication pharmaceutique aseptique, qui comprend la surveillance des surfaces, du personnel et de l'air. Nous proposons également des solutions sur mesure pour les isolateurs et les RABS afin d'améliorer votre flux de travail.
En outre, nous fournissons des milieux de culture granulés et prêts à l'emploi pour les remplissages de milieux et les simulations de processus aseptiques, à l'appui de la surveillance environnementale classique.
La surveillance microbienne dans la fabrication de produits pharmaceutiques aseptiques est une tâche complexe et complexe.
Produits
Trier par pertinence
Afficher 1-20 sur 167
Changer de vue
Afficher 1-20 sur 167
Comparer
Numéro du produit
Nom du produit
Description du produit
Tarif
Échantillonneurs d'air microbiens
Nos échantillonneurs d'air sont basés sur différents principes, ce qui permet une sélection technologique pour répondre à vos besoins en matière de surveillance environnementale. Nous proposons des produits spécifiquement conçus pour les zones à risque d'explosion, les salles blanches et les isolateurs, ainsi que pour la surveillance des gaz comprimés. Nos systèmes de surveillance faciles à utiliser sont conçus pour répondre à de nombreux besoins en matière de surveillance environnementale.
  • Le nouveau MAS-100 Sirius® échantillonneur d'air microbien portable améliore la surveillance active de l'air dans les salles blanches de haute qualité, en la rendant plus fiable et plus pratique que jamais. Conçu pour un environnement numérique, cet échantillonneur d'air prend en charge l'intégrité des données et la traçabilité complète pour garantir la conformité.
  • L'échantillonneur d'air actif MAS-100 VF® est spécialement conçu pour les environnements contrôlés. Sa conception compacte et sa facilité de manipulation en font un outil idéal pour contrôler la qualité de l'environnement.
  • Le MAS-100 Atmos® échantillonneur de gaz comprimé est simple, sûr et conforme à la norme 21 CFR Part 11, permettant une détection facile et automatique de la contamination microbienne dans les gaz.
  • ICR et ICRplus settle plates se caractérisent par un volume de remplissage élevé de 30 ml dans des plaques de 90 mm. Elles sont irradiées aux rayons gamma et ensachées trois fois, ce qui les rend idéales pour la surveillance active de l'air avec les échantillonneurs d'air MAS-100® et pour l'échantillonnage passif de l'air microbien dans les isolateurs et les salles blanches.
Surveillance des surfaces et du personnel
Nous proposons une large sélection de plaques adaptées à la surveillance environnementale dans les isolateurs et les salles blanches critiques, notamment les plaques de contact ICR non verrouillables et ICRplus verrouillables avec TSA + LTHTh.
  • Les plaques de contact ICR sont conçues pour minimiser le risque de contamination car elles sont produites dans des salles blanches. Les versions verrouillables ICRplus/RTplus peuvent être transportées en toute sécurité pour l'incubation dans des conditions aérobies, microaérophiles ou anaérobies.
  • ICR Swabs sont conçus pour les tests d'absence-présence sur des surfaces sèches dans les isolateurs et les salles blanches qui sont difficiles d'accès pour la surveillance des surfaces et du personnel. Les principales caractéristiques sont les suivantes :
Solutions d'isolateurs et de RABS
Les isolateurs et les RABS sont conçus pour éliminer le contact humain pendant la fabrication contrôlée.
Milieux de culture pour la simulation de processus aseptiques
Nos milieux granulés irradiés et triple emballage ou nos milieux prêts à l'emploi atténuent les inquiétudes quant à la compromission des processus validés lors des essais de remplissage des milieux.
Ressources connexes
Page 1 sur 3
Connectez-vous pour continuer
Vous n'avez pas de compte ?
Pour le confort de nos clients, cette page a fait l’objet d’une traduction automatique. Nous nous sommes efforcés de garantir l’exactitude de cette traduction automatique. Toutefois, la traduction automatique n’est pas parfaite. Si vous n’êtes pas satisfait du résultat de la traduction automatique, veuillez vous référer à la version anglaise.