Merck
AMBH303C4CC6
Ambeed, Inc.
2-(Piperidin-1-yl)thiazole-4-carboxylic acid
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.27
MDL-Nummer:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Iupac Name
2-(1-piperidinyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H12N2O2S/c12-8(13)7-6-14-9(10-7)11-4-2-1-3-5-11/h6H,1-5H2,(H,12,13)
InChIKey
CTYVDXOBZLKERL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry, 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/952182-68-2.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/952182-68-2.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)