Merck
AMBH95E088F2
Ambeed, Inc.
1-Iodo-4-isopropylbenzene
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.09
MDL-Nummer:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Iupac Name
1-iodo-4-isopropylbenzene
Inchi Code
1S/C9H11I/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7H,1-2H3
InChIKey
PQJOSEVTIKYWLH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17356-09-1.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/17356-09-1.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)