Merck
APOH95DF9A01
Apollo Scientific Ltd
1-(2-Chloroethyl)piperidine-4-carbonitrile
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.66
MDL-Nummer:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Iupac Name
1-(2-chloroethyl)-4-piperidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C8H13ClN2/c9-3-6-11-4-1-8(7-10)2-5-11/h8H,1-6H2
InChIKey
YSLFXWOZZNHTEM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-2-chloroethylpiperidine-4-carbonitrile
Piktogramme
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-2-chloroethylpiperidine-4-carbonitrile
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)