Merck
COMH04237899
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 4-(2-amino-2-oxoethoxy)benzoate
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.2
MDL-Nummer:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Iupac Name
methyl 4-(2-amino-2-oxoethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C10H11NO4/c1-14-10(13)7-2-4-8(5-3-7)15-6-9(11)12/h2-5H,6H2,1H3,(H2,11,12)
InChIKey
FZENXSZLGHYDJD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-2036
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-2036
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)