Merck
ENAH95E73999
Enamine
2,4,5-tribromo-1-(difluoromethyl)-1H-imidazole
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.77
MDL-Nummer:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Iupac Name
2,4,5-tribromo-1-(difluoromethyl)-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C4HBr3F2N2/c5-1-2(6)11(4(8)9)3(7)10-1/h4H
InChIKey
VXYWJMIHCRGSIB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27152324
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27152324
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)