Merck
ENAH961CD7EE
Enamine
1-(bromomethyl)-3,3-difluoro-1-[(methylsulfanyl)methyl]cyclobutane
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.13
MDL-Nummer:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Iupac Name
((1-(bromomethyl)-3,3-difluorocyclobutyl)methyl)(methyl)sulfane
Inchi Code
1S/C7H11BrF2S/c1-11-5-6(4-8)2-7(9,10)3-6/h2-5H2,1H3
InChIKey
PKLXOVPKPHGDNW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27701340
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27701340
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)