Antikörper nach Anwendung
Antikörper sind wichtige wissenschaftliche Hilfsmittel für den Nachweis, die Analyse und die Quantifizierung von Biomolekülen in der biowissenschaftlichen Forschung und Diagnostik. Mit Antikörpern können Forscher komplexe biologische Systeme mit hoher Spezifität und Präzision untersuchen. Dabei kommen Methoden wie Immunhistochemie (IHC), Western Blots, Enzyme-linked Immunosorbent Assays (ELISA), Neutralisierungsassays, Gen-Knockout-Studien und Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP) zum Einsatz. Mit unserer umfangreichen Antikörpersammlung können Wissenschaftler komplizierte zelluläre Prozesse und molekulare Interaktionen untersuchen.
Products
Primäre Antikörper für Western Blot
Primäre Antikörper sind für die Bindung und den Nachweis eines Zielsubstrats beim Western Blotting unerlässlich. Indem sie eine Sequenz oder ein Epitop auf einem Protein erkennen, identifizieren primäre Antikörper spezifische Proteine, die auf der Membran immobilisiert wurden. Bei der indirekten Western-Blot-Detektion binden die primären Antikörper an das Zielprotein und der konjugierte sekundäre Antikörper bindet an den primären Antikörper für die kolorimetrische oder chemilumineszente Detektion. Mit einem fluoreszenzmarkierten primären oder sekundären Antikörper können Sie das gewünschte Protein jedoch auch direkt nachweisen und sichtbar machen.
Unser Anti-SMAD7 (N-terminal) Antikörper, hergestellt aus Kaninchen ist ein unkonjugierter polyklonaler primärer Antikörper, der für Immunoblotting geeignet ist. Er ist reaktiv gegenüber humanen Spezies.
Sekundärantikörper für Western Blot
Nachdem die primären Antikörper das Protein von Interesse identifiziert und gebunden haben, sind die sekundären Antikörper für den Nachweis des Zielproteins entscheidend. Sekundäre Antikörper sind häufig mit einer Markierung oder einem Tag konjugiert; zu den häufig verwendeten Tags gehören Meerrettichperoxidase (HRP), alkalische Phosphatase (AP) oder Fluoresceinisothiocyanat (FITC). Um an den primären Antikörper zu binden, müssen die sekundären Antikörper mit dem Isotyp und der Spezies des primären Antikörpers übereinstimmen.
Die Auswahl des richtigen sekundären Antikörpers kann dazu beitragen, das Hintergrundrauschen zu verringern, falsch positive und negative Ergebnisse zu minimieren und die Qualität der Färbung zu verbessern - und damit zuverlässigere und reproduzierbare Western-Blot-Ergebnisse zu gewährleisten.
Unser polyklonaler Sekundärantikörper Anti-Kaninchen-IgG (ganzes Molekül)-Alkalische Phosphatase-Antikörper, hergestellt in Ziege reagiert mit Kaninchen und kann in Immunoblotting-Anwendungen verwendet werden.
Antikörper für andere Anwendungen
Antikörper für Dot Blot
Der Dot Blot ist ein ähnliches Verfahren wie der Western Blot und ist eine effektive Methode zum Nachweis, zur Identifizierung und zur Quantifizierung von Proteinen und Nukleinsäuren auf einer Membran unter Verwendung von Antikörpern. Dot-Blotting ermöglicht die gleichzeitige Analyse mehrerer Proben auf einer einzigen Membran und kann entweder monoklonale oder polyklonale Antikörper verwenden. Mit minimaler Probenvorbereitung ist Dot Blotting ideal für vergleichende und Screening-Anwendungen.
Unsere Sammlung von Antikörpern für Dot Blotting umfasst:
- Anti-Acetyl (Lys34) phospho (Ser36) Histon H1 ist ein polyklonaler Primärantikörper, der zum Nachweis von Acetyl (Lys34) phospho (Ser36) Histon H1, auch bekannt als Histon H1b, in Dot Blot Experimenten verwendet werden kann.
- Anti-Kaninchen IgG (ganzes Molekül)-Gold Antikörper, hergestellt in Ziege, ist ein polyklonaler sekundärer Antikörper, der häufig in Dot-Blot-Techniken verwendet wird und an Kaninchen-IgG bindet, was einen empfindlichen und genauen Nachweis ermöglicht.
Antikörper für die Immunpräzipitation (IP)
Auch bekannt als Immunaffinitäts- oder Pull-Down-Techniken, ist die Immunpräzipitation (IP) eine Technik, bei der Zielproteine mit Hilfe von Antikörpern aus rohem Zell-Lysat isoliert und angereichert werden. Mit IP können Forscher Proteininteraktionen und posttranslationale Modifikationen untersuchen sowie das Vorhandensein bestimmter Proteine in verschiedenen biologischen Proben überwachen.
Unsere Sammlung von Antikörpern für die Immunpräzipitation umfasst:
- Anti-UVRAG-FS mutant polyklonaler primärer Antikörper vom Kaninchen, der die Frameshift (FS) Mutante des UV-Strahlenresistenz-assoziierten Genproteins nachweist.
- Anti-Nitrotyrosin-Magnetic-Bead-Konjugat-Antikörper, der auf nItrotyrosin abzielt, um das Vorhandensein von nitrosativem Stress und damit verbundenen Proteinveränderungen zu untersuchen.
Antikörper für FACS
Auch bekannt als fluoreszenzaktivierte Zellsortierung, ist FACS eine leistungsfähige Methode zur Sortierung gemischter Zellpopulationen in Gruppen auf der Grundlage spezifischer Lichtstreuung und Fluoreszenz. Fluoreszenzmarkierte Antikörper binden an Oberflächenmarker auf den Zellen, so dass diese identifiziert, sortiert und analysiert werden können. FACS-Antikörper sind hochspezifisch für Zelloberflächenproteine oder intrazelluläre Ziele, was sie für Anwendungen in der Durchflusszytometrie unerlässlich macht.
Unsere FACS-Antikörper umfassen:
- Monoklonaler Anti-CD24-PE-Antikörper, hergestellt in der Ratte ist ein monoklonaler SN3-Primärantikörper, der mit Phycoerythrin (R-PE) konjugiert ist und gegenüber menschlichen Spezies reaktiv ist.
- Anti-Muskel-Satellitenzellen-Antikörper, Klon SM C-2.6 ist ein monoklonaler Ratten-Antikörper, der Muskel-Satellitenzellen nachweist.
Ladekontroll-Antikörper
Die Ladekontroll-Antikörper, die für biochemische Tests wie Western Blotting unerlässlich sind, tragen dazu bei, dass in jeder Spur des Gels die gleiche Menge an Protein vorhanden ist. Da sie als Referenz dienen, um die Expressionsniveaus der Zielproteine zu normalisieren, ermöglichen Ladekontroll-Antikörper quantitative und genaue Probenvergleiche.
Anti-β-Actin-Peroxidase-Antikörper (Maus monoklonal) wird als Beladungskontrolle im Western Blot für die Analyse von Rattenleber-Protein-Lysaten verwendet, da er spezifisch β-Actin in einer Vielzahl von Geweben und Spezies lokalisiert.
Antikörper für die Immunozytochemie (ICC)
Mit Hilfe von Antikörpern in der Immunozytochemie (ICC) können Forscher ein spezifisches Protein oder Antigen in Zellen unter dem Mikroskop durch spezifische Antikörperbindung sichtbar machen. Sie wird häufig sowohl in klinischen als auch in Forschungslabors eingesetzt, um zelluläre Prozesse, Proteinexpression und subzelluläre Proteinlokalisierung zu untersuchen. Aufgrund ihrer Spezifität und Vielseitigkeit sind ICC-Antikörper für die Zellbiologie, Krebsforschung und Pathologie unverzichtbar.
Unsere Sammlung von ICC-Antikörpern umfasst:
- Anti-Nestin, humaner polyklonaler Primärantikörper, vom Kaninchen erkennt humanes Nestin.
- Anti-Mitochondrien-Antikörper, Klon 113-1, Biotin-Konjugat erkennt die 60 kDa nicht-glykosylierte Proteinkomponente der Mitochondrien in menschlichen Zellen.
Antikörper für die Immunhistochemie
Eine biochemische Methode, bei der Antikörper zum Nachweis spezifischer Antigene oder Proteine in Gewebeschnitten verwendet werden, ist die Immunhistochemie (IHC) ein weit verbreitetes Verfahren zur Identifizierung von Proteinen oder anderen Biomarkern in einzelnen Zellschichten. IHC wird auch in der klinischen Diagnostik eingesetzt, um die Expression und Lokalisierung von Proteinen in der Gewebestruktur zu überwachen. IHC-Antikörper sind für verschiedene Anwendungen von entscheidender Bedeutung, z. B. in der Onkologie, Zellbiologie und Pathologie.
Unsere IHC-Antikörper umfassen:
- IHC Select Secondary Goat anti-Mouse IgG, anti-Rabbit IgG, biotinylated, ist sowohl auf Maus- als auch auf Kaninchenspezies reaktiv. Dieser sekundäre Antikörpercocktail enthält sowohl Goat Anti-Mouse IgG als auch Goat Anti-Rabbit IgG.
- Anti-Histon H3 K27M rekombinanter primärer Antikörper, Kaninchen monoklonal reagiert auf die Histon H3 K27M Mutante und ist für die Immunhistochemie geeignet.
Antikörper für die Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP)
Chromatin-Immunpräzipitationstests (ChIP) dienen dem Nachweis und der relativen Quantifizierung von Protein-DNA- und Protein-Protein-Interaktionen im Chromatin. Diese Assays sind entscheidend für die Bewertung spezifischer Protein-DNA-Interaktionen in vivo und ermöglichen es Forschern, die Regulierung der Genexpression, epigenetische Veränderungen und die Bindung von Transkriptionsfaktoren zu untersuchen. ChIP-Antikörper binden spezifisch an Zielproteine und andere Biomoleküle, nachdem sie sich mit der DNA vernetzt haben.
Unsere ChIP-Antikörper umfassen:
- Anti-Chd2, Klon 8H3 Monoklonaler Primärantikörper ist für die Verwendung in ChIP zum Nachweis von Chd2 validiert und reagiert sowohl mit Maus- als auch mit Humanspezies.
- Anti-Lap2alpha, Klon 8C10-1H11 erfasst spezifisch Lamina-assoziiertes Polypeptid 2 alpha (LAP2alpha) in Mäusen durch Ausrichtung auf ein Epitop in der internen Region.
Antikörper für den Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
Der Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ist ein häufig verwendetes Testverfahren zum Nachweis und zur Quantifizierung von Peptiden, Proteinen, Antikörpern und anderen Biomolekülen in einer Probe. ELISA-Assays umfassen ein immobilisiertes Protein von Interesse, einen primären Antikörper, der mit einem Enzym konjugiert ist, und ein Nachweissubstrat. Diese Antikörper gewährleisten eine präzise Erkennung und Quantifizierung des Zielproteins.
Unser ELISA-Antikörper-Portfolio umfasst:
- Anti-Opsin-Antikörper, Maus monoklonal ist ein primärer Antikörper, der aus dem RET-P1-Hybridom stammt und durch die Fusion von Maus-Myelomzellen und Splenozyten von BALB/C-Mäusen hergestellt wird, die mit Ratten-Netzhautmembranen immunisiert wurden.
- Anti-COVID-19, Nukleoprotein-Antikörper, 1068 ist speziell für die Verwendung in ELISA zum Nachweis des Nukleoproteins von COVID-19 konzipiert.