Risoluzione dei problemi della coltura cellulare
La coltura cellulare è diventata una delle tecniche fondamentali per la modellazione dei sistemi biologici e riveste un'importanza crescente nel settore biotecnologico e farmaceutico, oltre a essere un processo essenziale nei laboratori di ricerca sulle scienze della vita. Sebbene questa tecnica sia molto accessibile, il successo della propagazione delle cellule per l'espansione delle scorte o per gli esperimenti di modellazione può essere afflitto dalla contaminazione o da altre condizioni che influiscono negativamente sulla vitalità delle cellule. La pratica comune di condividere le cellule ha portato a prove ben pubblicate di contaminazione incrociata di stock cellulari la cui identità era precedentemente indiscussa. Identificare le ragioni comuni e infrequenti per cui le cellule non riescono a prosperare può aumentare l'efficienza del laboratorio, migliorare la resa dei prodotti cellulari e garantire dati significativi e affidabili a valle dei modelli in vitro.
Categorie in evidenza
Scegliete tra una serie di formulazioni ottimizzate di terreni di coltura cellulare, tra cui DMEM, RPMI-1640 e opzioni senza siero per le diverse esigenze cellulari.
Ricco di fattori che favoriscono la crescita, il siero fetale bovino (FBS) o il siero fetale di vitello (FCS) è un integratore ideale per la coltura delle cellule di mammifero.
Offriamo un portafoglio completo di antibiotici per prevenire la contaminazione delle colture cellulari da parte di agenti patogeni o di altre linee cellulari, per la selezione dei marcatori genetici e per la ricerca in biologia cellulare.
Vedi i supplementi per colture cellulari di alta qualità, tra cui sieri, fattori di crescita, citochine, ormoni e reagenti per il congelamento.
Mal identificazione delle linee cellulari
Studi recenti stimano che l'errata identificazione possa riguardare fino a un terzo di tutte le linee cellulari in uso. Queste scoperte possono mettere in discussione i risultati pubblicati sui sistemi biologici basati su modelli di linee cellulari. I fattori che portano all'errata identificazione/contaminazione delle linee cellulari includono:
- Contaminazione con linee cellulari aggressive: L'analisi isoenzimatica ha dimostrato che molte linee cellulari condividono una rara isoforma enzimatica con le cellule HeLa. È stato poi dimostrato che HeLa è la linea cellulare invasiva più comune negli stock di coltura.
- Pratiche di documentazione ed etichettatura: Le fiasche di coltura cellulare, le piastre, le crioviali e i contenitori del congelatore devono essere chiaramente etichettati e le mappe di conservazione dell'azoto liquido devono essere rigorosamente mantenute per riflettere l'aggiunta, il prelievo e la ricollocazione delle scorte cellulari.
- Prestito di linee cellulari: La condivisione di cellule tra laboratori vicini è una pratica comune che porta a errori nell'identità delle linee cellulari. Le linee cellulari dovrebbero essere ottenute solo da depositi di cellule affidabili come ECACC, la Collezione Europea di Colture Cellulari Autenticate presso Public Health England.
Essere informati sulle cause comuni di contaminazione incrociata delle linee cellulari e su come proteggere il proprio lavoro dalle sue conseguenze.
Contaminazione microbica delle colture cellulari
I terreni di coltura e le condizioni di incubazione forniscono l'ambiente ideale per le cellule e per i contaminanti batterici, fungini e virali. Per aumentare la diligente aderenza alla tecnica di coltura asettica, le colture devono essere regolarmente esaminate al microscopio per verificare la presenza di intrusi batterici e fungini. Alcuni contaminanti microbici ubiquitari sfuggono alla rilevazione visiva: si stima che fino al 30% di tutte le colture sia contaminato da micoplasma. I reagenti e i kit progettati per la rilevazione di micoplasmi invisibili sono spesso basati sull'amplificazione PCR, che può essere utilizzata anche per rilevare contaminanti virali.
Impara come mantenere le tue colture libere da contaminanti biologici e chimici.
Poca crescita cellulare
È frustrante quando le cellule in coltura, che altrimenti sembrano sane, non riescono a raggiungere la confluenza. Una volta esclusi i contaminanti, alcuni possibili ostacoli al raddoppio delle cellule sono:
- Condizioni e qualità dei terreni di coltura/congelamento
- Qualità e idoneità applicativa degli integratori
- Numerazione cellulare imprecisa durante il congelamento o il passaggio
Quando le cellule in coltura sembrano sane non riescono a raggiungere la confluenza/ul>
Quando le cellule sembrano vitali ma non riescono a espandersi, imparare cosa si può fare per migliorare le condizioni di coltura per una crescita ottimale prima di tornare all'azoto liquido.
Distacco di fenotipi cellulari aderenti
Le cellule aderenti possono staccarsi spontaneamente in coltura, singolarmente o in fogli. Quando le colture aderenti non rimangono tali, sapete cosa controllare e come ripristinare la coesione nella coltura.
Aggregazione delle cellule
Le cellule in sospensione imitano le condizioni in vivo come singoli individui. Quando le cellule iniziano ad agglomerarsi, ciò può essere dovuto agli acidi nucleici appiccicosi, presenti nei terreni di coltura quando le colture sono stressate. Cosa si nasconde nei terreni di coltura che può causare l'agglomerazione delle cellule? Leggi di più qui su come bandire l'agglomerazione dalle colture.
Morte cellulare in coltura
Quando le cellule muoiono in coltura, occorre innanzitutto escludere la contaminazione con microrganismi. Altri fattori che possono contribuire alla scarsa salute delle cellule o a un comportamento non coerente con il fenotipo sono:
- Condizioni di stock congelato
- Numero di passaggi cellulari/sovraffollamento
- Stress ambientale
- Sovradigestione con enzimi di dissociazione
Attrezzature adeguate, reagenti qualificati e protocolli esperti sono la chiave per risolvere i risultati inattesi delle colture cellulari.
Precipitati nei terreni di coltura
Se non si tratta di contaminazione, il particolato nella coltura ha spesso una spiegazione inorganica. Comprendete i costituenti bilanciati dei tamponi e dei terreni di coltura e apprendete di più su come mantenere in sospensione i costituenti dei terreni di coltura.
Visita la nostra ricerca di documenti per schede tecniche, certificati e documentazione tecnica.
Articoli correlati
- Know when to use antibiotics to prevent bacterial or fungal, mycoplasma, or viral contamination in cell culture and find suitable antibiotics or other biological agents.
- Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
- Cell culture antibiotic selection guide, including antibiotics for mammalian cell culture, plant cell culture, and antibiotic selection agents for cell culture.
- FAQs on bacterial endotoxin contamination, details on endotoxin testing using the LAL assay, and tips to avoid contamination in cell cultures.
- Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
- Vedi tutti (22)
Protocolli correlati
- Cell culture protocol for proper thawing of cryopreserved cell lines.
- Cell culture protocol for passaging and splitting adherent cell lines using trypsin EDTA. Free ECACC handbook download.
- Cell culture protocol for high cell viability freezing using cryopreservation reagents like DMSO. Free handbook download.
Trova altri articoli e protocolli
Come possiamo aiutarvi
In caso di domande, inviate una richiesta di assistenza clienti
o rivolgetevi al nostro servizio clienti:
Email [email protected]
o chiama +1 (800) 244-1173
Supporto aggiuntivo