Merck
AABH97D2E2D3
AA BLOCKS, INC.
Dynasore hydrate
Sinonimo/i:
N'-[(E)-(3,4-dihydroxyphenyl)methylidene]-3-hydroxy-2-naphthohydrazide hydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C18H16O5N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.34
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C18H14N2O4.H2O/c21-15-6-5-11(7-17(15)23)10-19-20-18(24)14-8-12-3-1-2-4-13(12)9-16(14)22;/h1-10,21-23H,(H,20,24);1H2/b19-10+;
Inchi Key
FKWZHQSDBMSHTN-ZIOFAICLSA-N
Storage temp.
N/A
Country of Origin
CN
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)