Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 201.00 CHF 150.75 |
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3C6H3(NO2)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-739-0
Beilstein/REAXYS Number:
1946057
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
CHF 150.75
Prezzo di listinoCHF 201.00Risparmia il 25%Sconto Esclusivo Online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
98%
form
solid
mp
146-148 °C (lit.)
solubility
95% ethanol: soluble 50 mg/mL
functional group
nitro
SMILES string
Cc1c(O)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9/h2-4,9H,1H3
InChI key
GAKLFAZBKQGUBO-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Methyl-3-nitrophenol was used as internal standard to develop a method for measurement of stable isotope ratio of methylnitrophenols in atmospheric particulate matter.
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?