Vai a
17455
tert-Butyl α-bromoisobutyrate
≥98.0%
Sinonimo/i:
tert-Butyl 2-bromo-2-methylpropionate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 67.80
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)2CBrCOOC(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
245-924-7
Beilstein/REAXYS Number:
1905654
MDL number:
Assay:
≥98.0%
CHF 67.80
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98.0%
refractive index
n20/D 1.436
density
1.196 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C8H15BrO2/c1-7(2,3)11-6(10)8(4,5)9/h1-5H3
InChI key
IGVNJALYNQVQIT-UHFFFAOYSA-N
Application
tert-Butyl α-bromoisobutyrate was used as an initiator in the atom transfer radical polymerisation (ATRP) of 2-(acetoacetoxy)ethyl methacrylate (AEMA).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
E1440317457381756
description
≥98.0%
description
98%
description
≥99.0% (GC)
description
98%
assay
≥98.0%
assay
98%
assay
≥99.0% (GC)
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.196 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.329 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.399 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.302 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.436
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
functional group
bromo, ester
functional group
ester, bromo
functional group
ester, bromo
functional group
-
tert-Butyl α-bromoisobutyrate Sigma-Aldrich
-
-
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)