Vai a
190020
Sodium cyanoborodeuteride
97 atom % D, ≥96% (CP)
Sinonimo/i:
Deuterated sodium borocyanohydride, Deuterated sodium cyanoborohydride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 453.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NaBD3CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
65.86
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
247-318-8
MDL number:
eCl@ss:
32129090
Isotopic purity:
97 atom % D
Assay:
≥96% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
powder
CHF 453.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
isotopic purity
97 atom % D
Quality Segment
assay
≥96% (CP)
form
powder
mp
>242 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[Na+].[2H][B-]([2H])([2H])C#N
InChI
1S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1/i2D3;
InChI key
CVDUGUOQTVTBJH-MUTAZJQDSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
389242205591372072
description
97 atom % D, ≥96% (CP)
description
98 atom % D
description
98 atom % D, 90% (CP)
description
40 wt. % in D2O, 99.5 atom % D
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+4
mass shift
M+1
isotopic purity
97 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99.5 atom % D
assay
≥96% (CP)
assay
-
assay
90% (CP)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
powder or chunks
form
liquid
mp
>242 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
-
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)