Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H27LiMg
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.59
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
eCl@ss:
32150312
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
concentration
0.7 M in diethyl ether/hexanes
density
0.769 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Li+].CCCC[Mg-](CCCC)CCCC
InChI
1S/3C4H9.Li.Mg/c3*1-3-4-2;;/h3*1,3-4H2,2H3;;/q;;;+1;-1
InChI key
MYNWCAJLXIFFBO-UHFFFAOYSA-N
General description
Tri-n-butyllithium magnesate is a base and deprotonating agent used in the deprotonation of furans, fluoro aromatics, thiophenes, oxazoles and benzoxazoles.
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
supp_hazards
Classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
-13.0 °F
Punto di infiammabilità (°C)
-25 °C
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?