Vai a
713171
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide
99%
Sinonimo/i:
N-Ethyl-N-methylpyrrolidinium bromide, [EMPyrr]Br
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 32.50
50 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 166.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H16BrN
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
418-200-5
MDL number:
Assay:
≥98.5% (T), 99%
Form:
powder
CHF 32.50
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98.5% (T), 99%
form
powder
impurities
≤1.0% water
SMILES string
[Br-].CC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C7H16N.BrH/c1-3-8(2)6-4-5-7-8;/h3-7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
KHJQQUGSPDBDRM-UHFFFAOYSA-M
General description
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide is an ionic liquid that can be prepared by reacting N-methylpyrrolidine with bromoethane. it is conventionally used as a bromine-sequestering agent (BSA) in zinc/bromine redox flow batteries.
Application
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide may be used in the preparation of 1-ethyl-1-methylpyrrolidinium lactate, a potential solvent for the separation of hexan-1-ene from hexane. It can also be used to prepare 1-ethyl-1-methylpyrrolidinium tribromide. It can be used as a co-catalyst during the cycloaddition of CO2 with different epoxides to form cyclic carbonates in the presence of a nona-vacant Keggin-type tricarbonyl rhenium derivative catalyst.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
04275713163713139
description
99%
description
≥99.0%
description
98%
description
-
assay
99%, ≥98.5% (T)
assay
≥99.0%
assay
98%, ≥98.0% (T)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
impurities
≤1.0% water
impurities
≤0.5% water
impurities
≤0.5% water
impurities
-
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Muta. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)