Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 124.00 |
50 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 409.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
form
dispersion
concentration
2.5 wt. % (crystalline Al doped ZnO (3.15 mol% Al) in mixture of alcohols)
work function
-3.7--4.1 eV
particle size
8-16 nm
viscosity
1.7-2.7 cP
application(s)
solar energy
Application
Preparation Note
- Storage: In dark at room temperature.
- Prior to application: Shake, ultrasonicate with sonic horn and (optionally) filter through 0.45μm PTFE filter.
- Post-treatment: Annealing of deposited Al doped ZnO films at 80°C - 120°C.
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description 2.5 wt. %, viscosity 2.2 cP, work function -3.9 eV | description 2.5 wt. %, viscosity 2.1 cP, work function -3.9eV | description - |
| particle size 8-16 nm | particle size 8-16 nm | particle size 10-15 nm |
| form dispersion | form dispersion | form dispersion |
| work function -3.7--4.1 eV | work function -3.7--4.1 eV | work function - |
| concentration 2.5 wt. % (crystalline Al doped ZnO (3.15 mol% Al) in mixture of alcohols) | concentration 2.5 wt. % (crystalline ZnO in isopropanol) | concentration 2.5 wt. % (crystalline ZnO in 2-propanol) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| application(s) solar energy | application(s) - | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminum-doped zinc oxide nanoparticle ink
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
60.8 °F
Punto di infiammabilità (°C)
16 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?