Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
98%
form
crystals
bp
244-245 °C (lit.)
mp
54-56 °C (lit.)
density
1.324 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone, phenyl
SMILES string
ClCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI key
IMACFCSSMIZSPP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PTPN6(5777)
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description purum, ≥98.0% (GC) | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay ≥98.0% (GC) | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 54-56 °C (lit.) | mp 53-56 °C, 54-56 °C (lit.) | mp 48-51 °C (lit.) | mp 93-96 °C (lit.) |
| form crystals | form crystals | form solid | form solid |
| bp 244-245 °C (lit.) | bp 244-245 °C (lit.) | bp 135 °C/18 mmHg (lit.) | bp - |
| density 1.324 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.324 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloroacetophenone
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?