Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 85.60 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
functional group
amine
SMILES string
CN(C)C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C9H10Cl2N2O/c1-13(2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,14)
InChI key
XMTQQYYKAHVGBJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Application
- The Fabrication and Property Characterization of a Ho(2)YSbO(7)/Bi(2)MoO(6) Heterojunction Photocatalyst and the Application of the Photodegradation of Diuron under Visible Light Irradiation.: This research investigates a novel photocatalyst′s ability to degrade diuron under visible light, offering insights into sustainable environmental remediation technologies (Hao and Luan, 2024).
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description ≥98% | description - | description PESTANAL®, analytical standard |
| assay ≥98% | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| form powder | form - | form - |
| Gene Information human ... EPHX2(2053) | Gene Information - | Gene Information - |
| functional group amine | functional group - | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diuron
Avvertenze di sicurezza
Organi bersaglio
Blood
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?