Vai a
S3003
Sesamol
98%
Sinonimo/i:
3,4-(Methylenedioxy)phenol, 5-Benzodioxolol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 36.10
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 101.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-561-5
Beilstein/REAXYS Number:
127405
MDL number:
eCl@ss:
32070501
Assay:
98%
CHF 36.10
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
98%
mp
62-65 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H6O3/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3,8H,4H2
InChI key
LUSZGTFNYDARNI-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
FLUH9AD3B550
Sesamol 98%
Sigma-Aldrich
S3003
Sesamol
description
98%
description
-
assay
98%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
mp
62-65 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sesamol
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Is it sesamol food grade ?
    1 answer
    1. This product is intended for laboratory research use only and is not a food grade material. Currently, a food grade product option is not available.