Vai a
BDPH9BCC184B
Bide Pharmatech
N,N'-Dimethylpentane-1,5-diamine
Sinonimo/i:
N~1~,N~5~-dimethyl-1,5-pentanediamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H18N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.23
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H18N2/c1-8-6-4-3-5-7-9-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Inchi Key
BESLVGXJZXNIJE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N'-Dimethylpentane-1,5-diamine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)