Vai a
BDPH9BCC1998
Bide Pharmatech
2-Bromo-1-(2,6-difluorophenyl)ethanone
Sinonimo/i:
2-bromo-1-(2,6-difluorophenyl)ethanone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H5O1Br1F2
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.03
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H5BrF2O/c9-4-7(12)8-5(10)2-1-3-6(8)11/h1-3H,4H2
Inchi Key
UZKLFNHMBFDXEN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)