Merck
BDPH9BCC19FF
Bide Pharmatech
2-Amino-6-(hydroxymethyl)pteridin-4-ol
Sinonimo/i:
2-amino-6-(hydroxymethyl)-4(3H)-pteridinone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H7O2N5
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.16
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H7N5O2/c8-7-11-5-4(6(14)12-7)10-3(2-13)1-9-5/h1,13H,2H2,(H3,8,9,11,12,14)
Inchi Key
XGWIBNWDLMIPNF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)