Vai a
BDPH9BCC2310
Bide Pharmatech
2-Azaspiro[4.4]nonane
Sinonimo/i:
2-azaspiro[4.4]nonane
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H15N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.21
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H15N/c1-2-4-8(3-1)5-6-9-7-8/h9H,1-7H2
Inchi Key
NINJAJLCZUYDGV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Azaspiro[4.4]nonane
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)