Vai a
BDPH9BCC29A9
Bide Pharmatech
1-(2-Bromoethyl)-3-phenoxy-benzene
Sinonimo/i:
1-(2-bromoethyl)-3-phenoxybenzene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C14H13O1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.16
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Key
AGZTWRYOPSZJII-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Inchi Code
1S/C14H13BrO/c15-10-9-12-5-4-8-14(11-12)16-13-6-2-1-3-7-13/h1-8,11H,9-10H2
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(2-Bromoethyl)-3-phenoxy-benzene
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)