Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiInchi Code
1S/C22H21N/c1-4-10-18(11-5-1)21-16-23(17-21)22(19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-15,21-22H,16-17H2
Inchi Key
PAXDHGAELYIMBD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Benzhydryl-3-phenylazetidine
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?