Vai a
BDPH9BCC3012
Bide Pharmatech
6-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Sinonimo/i:
6-(dimethylamino)nicotinonitrile
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H9N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.18
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H9N3/c1-11(2)8-4-3-7(5-9)6-10-8/h3-4,6H,1-2H3
Inchi Key
YIZXYFJKSCABES-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)