Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiInchi Code
1S/C12H14O3/c1-8(2)3-4-9-7-10(12(14)15)5-6-11(9)13/h3,5-7,13H,4H2,1-2H3,(H,14,15)
Inchi Key
LBSJJNAMGVDGCU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Off-white Powder or Crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Hydroxy-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)benzoic acid
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?