Vai a
BDPH9BCC360B
Bide Pharmatech
3-Chloro-5-methylpyrazine-2-carboxamide
Sinonimo/i:
3-chloro-5-methylpyrazine-2-carboxamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H6O1N3Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.59
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H6ClN3O/c1-3-2-9-4(6(8)11)5(7)10-3/h2H,1H3,(H2,8,11)
Inchi Key
JEDOBXCGHBZIDZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)