Merck
BDPH9BCC3AA6
Bide Pharmatech
[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-dithiol
Sinonimo/i:
1,1'-binaphthyl-2,2'-dithiol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C20H14S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.46
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C20H14S2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,21-22H
Inchi Key
PQTIXYILPGIIHM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under [1,1'-Binaphthalene]-2,2'-dithiol
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)