Vai a
BDPH9BCC3E13
Bide Pharmatech
3-Chloro-4-(pyridin-2-ylmethoxy)aniline
Sinonimo/i:
3-chloro-4-(2-pyridinylmethoxy)aniline
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H11O1N2Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.68
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C12H11ClN2O/c13-11-7-9(14)4-5-12(11)16-8-10-3-1-2-6-15-10/h1-7H,8,14H2
Inchi Key
XCAPJQSICQSUJP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Slightly pale reddish yellow - Yellow
Still not finding the right product?
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)