Vai a
BDPH9BCC400A
Bide Pharmatech
Spiro[2.5]octane-6-carbaldehyde
Sinonimo/i:
spiro[2.5]octane-6-carbaldehyde
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H14O1
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.21
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H14O/c10-7-8-1-3-9(4-2-8)5-6-9/h7-8H,1-6H2
Inchi Key
LQPGRYWUUGVTPV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spiro[2.5]octane-6-carbaldehyde
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)