Vai a
BDPH9BCC42E1
Bide Pharmatech
1-(4-Chlorophenyl)-1H-imidazole-4-carboxylic acid
Sinonimo/i:
1-(4-chlorophenyl)-1H-imidazole-4-carboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H7O2N2Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.63
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H7ClN2O2/c11-7-1-3-8(4-2-7)13-5-9(10(14)15)12-6-13/h1-6H,(H,14,15)
Inchi Key
LDALVFKCZXOZGI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)