Merck
BDPH9BCC4A9D
Bide Pharmatech
(4-Amino-2-(isopropylamino)thiazol-5-yl)(phenyl)methanone
Sinonimo/i:
[4-amino-2-(isopropylamino)-1,3-thiazol-5-yl](phenyl)methanone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C13H15O1N3S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.35
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C13H15N3OS/c1-8(2)15-13-16-12(14)11(18-13)10(17)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,14H2,1-2H3,(H,15,16)
Inchi Key
WHJIFFVMTRXENN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)