Vai a
BDPH9BCC4B5D
Bide Pharmatech
2-(Prop-2-yn-1-yl)pent-4-yn-1-ol
Sinonimo/i:
2-(prop-2-yn-1-yl)pent-4-yn-1-ol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H10O1
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.17
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H10O/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h1-2,8-9H,5-7H2
Inchi Key
QCQDXFLZGCVLTR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Prop-2-yn-1-yl)pent-4-yn-1-ol
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)