Merck
BDPH9BCC4C31
Bide Pharmatech
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenol
Sinonimo/i:
2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H7O2F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.14
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H7F3O2/c1-5-4-6(2-3-7(5)12)13-8(9,10)11/h2-4,12H,1H3
Inchi Key
QMIXWHAIFDQEDH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)