Vai a
BDPH9BCC4D4D
Bide Pharmatech
3-((6-Bromopyridin-2-yl)amino)propanoic acid
Sinonimo/i:
3-((6-bromopyridin-2-yl)amino)propanoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H9O2N2Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.08
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O2/c9-6-2-1-3-7(11-6)10-5-4-8(12)13/h1-3H,4-5H2,(H,10,11)(H,12,13)
Inchi Key
CECVZFZBEGRZND-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)