Passa al contenuto
BDPH9BCC4FAC
Bide Pharmatech
(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)(phenyl)methanone
Sinonimo/i:
[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl](phenyl)methanone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C15H8O1F6
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.22
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C15H8F6O/c16-14(17,18)11-6-10(7-12(8-11)15(19,20)21)13(22)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
Inchi Key
QETSMUIBVUASOJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)