Vai a
BDPH9BCC5402
Bide Pharmatech
6-Bromo-1-(4-methylbenzenesulfonyl)-1H-indazole-4-carbonitrile
Sinonimo/i:
6-bromo-1-tosyl-1H-indazole-4-carbonitrile
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C15H10O2N3Br1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.23
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C15H10BrN3O2S/c1-10-2-4-13(5-3-10)22(20,21)19-15-7-12(16)6-11(8-17)14(15)9-18-19/h2-7,9H,1H3
Inchi Key
CCJHCPAOQAJKCH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)