Vai a
BDPH9BCC5DB4
Bide Pharmatech
Phenyl piperazine-1-carboxylate hydrochloride
Sinonimo/i:
phenyl 1-piperazinecarboxylate hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H15O2N2Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.7
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C11H14N2O2.ClH/c14-11(13-8-6-12-7-9-13)15-10-4-2-1-3-5-10;/h1-5,12H,6-9H2;1H
Inchi Key
UEMQSCZHCXPZAA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)