Vai a
BDPH9BCC6029
Bide Pharmatech
3-Bromo-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,5-a]pyrazine hydrochloride
Sinonimo/i:
3-bromo-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,5-a]pyrazine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H9N3Cl1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.51
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H8BrN3.ClH/c7-6-9-4-5-3-8-1-2-10(5)6;/h4,8H,1-3H2;1H
Inchi Key
FNKYKFZYHXJZRI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)