Vai a
BDPH9BCC68DB
Bide Pharmatech
3-(Benzo[d]thiazol-2-yl)aniline
Sinonimo/i:
3-(1,3-benzothiazol-2-yl)aniline
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C13H10N2S1
Peso molecolare:
226.3
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C13H10N2S/c14-10-5-3-4-9(8-10)13-15-11-6-1-2-7-12(11)16-13/h1-8H,14H2
Inchi Key
MKMRZZJJDIBAJF-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)