Merck
BDPH9BCC71AA
Bide Pharmatech
Dipentaerythritol hexa(3-mercaptopropionate)
Sinonimo/i:
3-[(3-sulfanylpropanoyl)oxy]-2-[(3-[(3-sulfanylpropanoyl)oxy]-2,2-bis{[(3-sulfanylpropanoyl)oxy]methyl}propoxy)methyl]-2-{[(3-sulfanylpropanoyl)oxy]methyl}propyl 3-sulfanylpropanoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C28H46O13S6
Numero CAS:
Peso molecolare:
783.06
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C28H46O13S6/c29-21(1-7-42)36-15-27(16-37-22(30)2-8-43,17-38-23(31)3-9-44)13-35-14-28(18-39-24(32)4-10-45,19-40-25(33)5-11-46)20-41-26(34)6-12-47/h42-47H,1-20H2
Inchi Key
YAAUVJUJVBJRSQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
93%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow to Orange Liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)