Vai a
BDPH9BCC7939
Bide Pharmatech
5-Ethynylbenzofuran
Sinonimo/i:
5-ethynyl-1-benzofuran
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H6O1
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.16
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H6O/c1-2-8-3-4-10-9(7-8)5-6-11-10/h1,3-7H
Inchi Key
NFOIHYYIUMHKKC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Ethynylbenzofuran
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)