Vai a
BDPH9BCC7966
Bide Pharmatech
1,3-Dithian-5-amine
Sinonimo/i:
1,3-dithian-5-amine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C4H9N1S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.25
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C4H9NS2/c5-4-1-6-3-7-2-4/h4H,1-3,5H2
Inchi Key
FPYHBGHCORESFC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Dithian-5-amine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)