Vai a
BDPH9BCC7AB1
Bide Pharmatech
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Sinonimo/i:
5-bromo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H6O1N1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.02
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H6BrNO/c1-8-5(4-9)2-3-6(8)7/h2-4H,1H3
Inchi Key
LBKFOHZUSINQRU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)