Vai a
BDPH9BCC84F9
Bide Pharmatech
Bis(2-methoxyphenyl)phosphine oxide
Sinonimo/i:
bis(2-methoxyphenyl)phosphine oxide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C14H15O3P1
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.25
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C14H15O3P/c1-16-11-7-3-5-9-13(11)18(15)14-10-6-4-8-12(14)17-2/h3-10,18H,1-2H3
Inchi Key
WOVYHPRWFRQYII-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)