Merck
BDPH9BCC9042
Bide Pharmatech
1-(3,4-Dichlorophenyl)propan-1-amine
Sinonimo/i:
1-(3,4-dichlorophenyl)-1-propanamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H11N1Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.1
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H11Cl2N/c1-2-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5,9H,2,12H2,1H3
Inchi Key
VBWRNUHVGFPJRG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Danger
Pittogrammi
Corrosion
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)