Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiInchi Code
1S/C6H6Cl2N2/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2H,9-10H2
Inchi Key
GCGFESBSSZSYHD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,6-Dichlorobenzene-1,2-diamine
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?